2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Cyclopropylmethoxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
H50139.03 H50139.MD
H50139.03EA 121 EUR
H50139.03 H50139.MD
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 947191-69-7 Molecular Formula: C15H22BNO3 Formula Weight: 275.16 MDL No.: MFCD07781184
Formule: C₁₅H₂₂BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781184
CAS nummer: 947191-69-7