6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Quinoxaline-6-carboxylic acid
H33157.03 H33157.06 H33157.14
H33157.03EA 58.8 EUR
H33157.03 H33157.06 H33157.14
6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 6925-00-4 Molecular Formula: C9H6N2O2 Formula Weight: 174.16 Melting Point: 248-251° MDL No.: MFCD01365834
Formule: C₉H₆N₂O₂
Smeltpunt: 248…251 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01365834
CAS nummer: 6925-00-4