Quinoxaline-2,3-dione ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,3-Dihydroxyquinoxaline, Quinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
L07581.14 L07581.22
L07581.14EA 36.8 EUR
L07581.14 L07581.22
Quinoxaline-2,3-dione ≥98%
Quinoxaline-2,3-dione
Purity: 98% CAS No.: 15804-19-0 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 136884
Formule: C₈H₆N₂O₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006723
CAS nummer: 15804-19-0
EINECS: 239-901-0