2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50549.03
H50549.06
H50549.03EA
68.5
EUR
H50549.03
H50549.06
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Purity: 96%
CAS No.: 254732-51-9
Molecular Formula: C9H4ClF3N2
Formula Weight: 232.59
MDL No.: MFCD00243891
Formule:
C₉H₄ClF₃N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00243891 CAS nummer: 254732-51-9 |