Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26079.14
H26079.06
H26079.14EA
702
EUR
H26079.14
H26079.06
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 23286-70-6
Molecular Formula: C7H11N3O2
Formula Weight: 169.18
Melting Point: 108°
MDL No.: MFCD01210846
Formule:
C₇H₁₁N₃O₂ Smeltpunt: 108 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01210846 CAS nummer: 23286-70-6 |