4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
L07413.06
L07413.14
L07413.06EA
37.5
EUR
L07413.06
L07413.14
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98%
CAS No.: 932-22-9
Molecular Formula: C4H2Cl2N2O
Formula Weight: 164.98
Melting Point: 200-204°
Beilstein Reference: 120959
Formule:
C₄H₂Cl₂N₂O Smeltpunt: 200…204 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051504 CAS nummer: 932-22-9 |