Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H34341.03 H34341.06
H34341.03EA 57.3 EUR
H34341.03 H34341.06
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646333
CAS nummer: 2164-61-6