Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27246.03
H27246.06
H27246.03EA
37.4
EUR
H27246.03
H27246.06
Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 50681-25-9
Molecular Formula: C5H4N2O2
Formula Weight: 124.10
Melting Point: ca 244° dec.
MDL No.: MFCD00011576
Formule:
C₅H₄N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011576 CAS nummer: 50681-25-9 |