6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
6-Methylpyridazin-3(2H)-one
A14471.06
A14471.14
A14471.06EA
104
EUR
A14471.06
A14471.14
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98%
CAS No.: 13327-27-0
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Melting Point: 143-145°
Beilstein Reference: 109928
Formule:
C₅H₆N₂O Smeltpunt: 143…145 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039720 CAS nummer: 13327-27-0 EINECS: 236-367-0 |