3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-1H-indazol-3-amine
H34095.03 H34095.09
H34095.03EA 46.9 EUR
H34095.03 H34095.09
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
MW: 212.05 g/mol
Smeltpunt: 227…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05665872
CAS nummer: 404827-77-6