3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H34143.MD H34143.03 H34143.06
H34143.MDEA 45.8 EUR
H34143.MD H34143.03 H34143.06
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₆ClN₃
Smeltpunt: 157…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00663139
CAS nummer: 20925-60-4