3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine
B20138.03 B20138.06
B20138.03EA 65.7 EUR
B20138.03 B20138.06
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Purity: 97% CAS No.: 5819-40-9 Molecular Formula: C4H5BrN2O Formula Weight: 177.02 Melting Point: 73-75° MDL No.: MFCD00052553
Formule: C₄H₅BrN₂O
MW: 177.02 g/mol
Smeltpunt: 73…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052553
CAS nummer: 5819-40-9