Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A19814.22 A19814.14
A19814.22EA 309 EUR
A19814.22 A19814.14
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 19788-35-3 Molecular Formula: C6H7NO3 Formula Weight: 141.13 Melting Point: 91-92° Boiling Point: 125°/11mm MDL No.: MFCD00015895
Formule: C₆H₇NO₃
Kookpunt: 125 °C (11 mmHg)
Smeltpunt: 91…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015895
CAS nummer: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9