4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27557.14
H27557.06
H27557.03
H27557.14EA
209
EUR
H27557.14
H27557.06
H27557.03
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 213690-27-8
Molecular Formula: C9H6BrNO2
Formula Weight: 240.05
Melting Point: 207-212°
MDL No.: MFCD00799493
Formule:
C₉H₆BrNO₂ Smeltpunt: 207…212 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00799493 CAS nummer: 213690-27-8 |