5-Oxazolecarboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H30179.03
H30179.06
H30179.03EA
46.7
EUR
H30179.03
H30179.06
5-Oxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 118994-90-4
Molecular Formula: C4H3NO3
Formula Weight: 113.07
Melting Point: ca 245° dec.
MDL No.: MFCD04114931
Formule:
C₆H₇NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04114930 CAS nummer: 118994-89-1 |