5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20443.06 B20443.14
B20443.06EA 38.2 EUR
B20443.06 B20443.14
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98%
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Purity: 98% CAS No.: 13183-79-4 Molecular Formula: C2H4N4S Formula Weight: 116.14 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD00037317
Formule: C₂H₄N₄S
Smeltpunt: 125…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037317
CAS nummer: 13183-79-4
EINECS: 236-132-2