5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde
H50470.03 H50470.MD
H50470.03EA 277 EUR
H50470.03 H50470.MD
5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99% CAS No.: 74815-22-8 Molecular Formula: C8H6N4O Formula Weight: 174.16 MDL No.: MFCD01311033
Formule: C₈H₆N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311033
CAS nummer: 74815-22-8