Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H26857.06
H26857.14
H26857.06EA
76.3
EUR
H26857.06
H26857.14
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥94%
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Purity: 94%
CAS No.: 120801-75-4
Molecular Formula: FSO2CF2CO2Si(CH3)3
Formula Weight: 250.27
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.367
Boiling Point: 156°
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD02093343
Formule:
C₅H₉F₃O₄SSi Kookpunt: 156 °C Dichtheid: 1,27 Vlampunt: 26 °C (79 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093343 CAS nummer: 120801-75-4 ADR: 8,II |