Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H52745.06 H52745.14
H52745.06EA 59.5 EUR
H52745.06 H52745.14
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97%
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Purity: 97% CAS No.: 680-15-9 Molecular Formula: C3H3F3O4S Formula Weight: 192.11 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.351 Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1812896 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00144316
Formule: C₃H₃F₃O₄S
Kookpunt: 117…118 °C
Dichtheid: 1,509
Vlampunt: 47 °C (117 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144316
CAS nummer: 680-15-9
ADR: 8,II