2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52765.MD
H52765.03
H52765.MDEA
75
EUR
H52765.MD
H52765.03
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 874219-16-6
Molecular Formula: C9H12BNO3
Formula Weight: 193.01
Melting Point: 108-110°
MDL No.: MFCD03425959
Formule:
C₉H₁₂BNO₃ Smeltpunt: 108…110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03425959 CAS nummer: 874219-16-6 |