3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53141.MD
H53141.03
H53141.MDEA
70.3
EUR
H53141.MD
H53141.03
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 832695-88-2
Molecular Formula: C8H10BNO3
Formula Weight: 178.98
Melting Point: 114-124°
MDL No.: MFCD04038918
Formule:
C₈H₁₀BNO₃ Smeltpunt: 114…124 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04038918 CAS nummer: 832695-88-2 |