3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33856.03 H33856.06
H33856.03EA 175 EUR
H33856.03 H33856.06
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
Smeltpunt: 151…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234273
CAS nummer: 14543-43-2