4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H55597.03
H55597.06
H55597.03EA
38.6
EUR
H55597.03
H55597.06
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 3272-08-0
Molecular Formula: C7H4N2O3
Formula Weight: 164.12
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 2048724
Formule:
C₇H₄N₂O₃ Smeltpunt: 146…148 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00070775 CAS nummer: 3272-08-0 EINECS: 221-899-8 |