4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54516.MD
H54516.03
H54516.MDEA
66.5
EUR
H54516.MD
H54516.03
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 406233-31-6
Molecular Formula: C6H5FN2O4S
Formula Weight: 220.18
MDL No.: MFCD08703185
Formule:
C₆H₅FN₂O₄S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08703185 CAS nummer: 406233-31-6 |