N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H58673.MCEA 56.2 EUR
H58673.MC H58673.ME
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 549476-61-1 Molecular Formula: C9H10N2O4S Formula Weight: 242.25 MDL No.: MFCD00458256
Formule: C₉H₁₀N₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00458256
CAS nummer: 549476-61-1