Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B22695.06
B22695.14
B22695.06EA
49.9
EUR
B22695.06
B22695.14
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 3556-83-0
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ Kookpunt: 119…120 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 47…50 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082710 CAS nummer: 3556-83-0 |