Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H28734.14
H28734.06
H28734.14EA
139
EUR
H28734.14
H28734.06
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 90347-66-3
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.07
Refractive Index: 1.5975
Formule:
C₉H₉IO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00230583 CAS nummer: 90347-66-3 |