Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25395.22
B25395.14
B25395.06
B25395.22EA
502
EUR
B25395.22
B25395.14
B25395.06
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 5471-81-8
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.07
Melting Point: 59-62°
MDL No.: MFCD02683863
Formule:
C₉H₉IO₂ Smeltpunt: 59…62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683863 CAS nummer: 5471-81-8 |