5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H34056.03 H34056.06
H34056.03EA 36.1 EUR
H34056.03 H34056.06
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide
Purity: 96% CAS No.: 6973-09-7 Molecular Formula: C7H10N2O2S Formula Weight: 186.23 Melting Point: 163-164° MDL No.: MFCD06681071
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
Smeltpunt: 163…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06681071
CAS nummer: 6973-09-7