3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26809.MD
H26809.03
H26809.MDEA
62.2
EUR
H26809.MD
H26809.03
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide
Purity: 97%
CAS No.: 317319-15-6
Molecular Formula: C9H5F6NS
Formula Weight: 273.20
Melting Point: 112-115°
MDL No.: MFCD00278692
Formule:
C₉H₅F₆NS Smeltpunt: 112…115 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00278692 CAS nummer: 317319-15-6 |