5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H54919.03 H54919.06
H54919.03EA 219 EUR
H54919.03 H54919.06
5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
5-Bromo-3-methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 776296-12-9 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 MDL No.: MFCD16038652
Formule: C₁₀H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16038652
CAS nummer: 776296-12-9