6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H54226.03 H54226.06
H54226.03EA 148 EUR
H54226.03 H54226.06
6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
6-Bromo-2-methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 99455-05-7 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 Melting Point: 87-89° MDL No.: MFCD11847805
Formule: C₁₀H₈BrNO
MW: 238.08 g/mol
Smeltpunt: 87…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847805
CAS nummer: 99455-05-7