3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromoisoquinolin-3-amine
H50368.03 H50368.06
H50368.03EA 173 EUR
H50368.03 H50368.06
3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Purity: 97+% CAS No.: 13130-79-5 Molecular Formula: C9H7BrN2 Formula Weight: 223.07 MDL No.: MFCD00102193
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102193
CAS nummer: 13130-79-5