Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Isoquinoline-5-carboxaldehyde
L19636.MD
L19636.03
L19636.MDEA
58.7
EUR
L19636.MD
L19636.03
Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥97%
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 80278-67-7
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 113-116°
Beilstein Reference: 112875
Formule:
C₁₀H₇NO Smeltpunt: 113…116 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03412483 CAS nummer: 80278-67-7 |