Isoquinoline-1-carbonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Isoquinolinecarbonitrile
L19425.03
L19425.06
L19425.03EA
56
EUR
L19425.03
L19425.06
Isoquinoline-1-carbonitrile ≥99%
Isoquinoline-1-carbonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 1198-30-7
Molecular Formula: C10H6N2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 119104
MDL No.: MFCD00134166
Formule:
C₁₀H₆N₂ Smeltpunt: 87…91 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134166 CAS nummer: 1198-30-7 |