Zinc(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
40234.09
40234.18
40234.09EA
68.4
EUR
40234.09
40234.18
Zinc(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Zinc(II) wolframate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13597-56-3
Molecular Formula: ZnWO4
Formula Weight: 313.22
Physical Form: -200 Mesh Powder
Formule:
O₄WZn Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00049633 CAS nummer: 13597-56-3 EINECS: 237-053-6 |