2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B20188.09
B20188.18
B20188.30
B20188.09EA
62.4
EUR
B20188.09
B20188.18
B20188.30
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98%
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4241-27-4
Molecular Formula: C7H6N2O
Formula Weight: 134.14
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 120412
Formule:
C₇H₆N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006013 CAS nummer: 4241-27-4 EINECS: 224-202-5 |