2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54793.MD
H54793.03
H54793.MDEA
103
EUR
H54793.MD
H54793.03
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 947249-01-6
Molecular Formula: C12H16BF3N2O2
Formula Weight: 288.07
Melting Point: 132-134°
MDL No.: MFCD12923414
Formule:
C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂ Smeltpunt: 132…134 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12923414 CAS nummer: 947249-01-6 |