2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L17672.06
L17672.03
L17672.06EA
289
EUR
L17672.06
L17672.03
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine 97%
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 374537-97-0
Molecular Formula: C7H9BrN2
Formula Weight: 201.07
Melting Point: 133-135°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02093947
Formule:
C₇H₉BrN₂ Smeltpunt: 133…135 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093947 CAS nummer: 374537-97-0 ADR: 6.1,III |