2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27463.MD
H27463.03
H27463.MDEA
73.3
EUR
H27463.MD
H27463.03
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 1073354-27-4
Molecular Formula: C18H23BN2O2
Formula Weight: 310.20
Melting Point: 135-138°
MDL No.: MFCD06798270
Formule:
C₁₈H₂₃BN₂O₂ Smeltpunt: 135…138 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06798270 CAS nummer: 1073354-27-4 |