Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) in 2-ethylhexanoic acid
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
40451.22 40451.36 40451.A3
40451.22EA 25.1 EUR
40451.22 40451.36 40451.A3
Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) in 2-ethylhexanoic acid
Cerium(III)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 56797-01-4 Molecular Formula: C24H45CeO6 Formula Weight: 569.74 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Viscous Liquid Density: 1.08 MDL No.: MFCD00014004
Formule: C₂₄H₄₅CeO₆
Dichtheid: 1,08
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014004
CAS nummer: 56797-01-4
EINECS: 260-386-3