Ethyl dibromoacetate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B23209.06 B23209.14
B23209.06EA 84 EUR
B23209.06 B23209.14
Ethyl dibromoacetate 96%
Ethyl dibromoacetate
Purity: 96% CAS No.: 617-33-4 Molecular Formula: C4H6Br2O2 Formula Weight: 245.90 Refractive Index: 1.4990 Boiling Point: 76-78°/12mm MDL No.: MFCD00041718
Formule: C₄H₆Br₂O₂
Kookpunt: 76…78 °C (12 mmHg)
Dichtheid: 1,902
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041718
CAS nummer: 617-33-4
EINECS: 210-510-7