2-Fluoro-6-methoxybenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32774.MD
H32774.03
H32774.06
H32774.MDEA
65.3
EUR
H32774.MD
H32774.03
H32774.06
2-Fluoro-6-methoxybenzamide ≥98%
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 529512-81-0
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.15
Melting Point: 190-194°
MDL No.: MFCD00277474
Formule:
C₈H₈FNO₂ Smeltpunt: 190…194 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00277474 CAS nummer: 529512-81-0 |