2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A17750.01 A17750.03 A17750.06
A17750.01EA 64.5 EUR
A17750.01 A17750.03 A17750.06
2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
2,2':6',2''-Terpyridine
Purity: 97% CAS No.: 1148-79-4 Molecular Formula: C15H11N3 Formula Weight: 233.28 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006213
Formule: C₁₅H₁₁N₃
Smeltpunt: 89…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006213
CAS nummer: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
ADR: 6.1,I