Hydrogeenchloride 3 mol/l in 1-butanol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
87472-250ML-F 87472-50ML-F
87472-250ML-FEA 183 EUR
87472-250ML-F 87472-50ML-F
Hydrogeenchloride 3 mol/l in 1-butanol, Supelco®
Hydrogeenchloride
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45fdfff2ecf56445fd5588c533d60f8e9fd98ddf&vid=b9ca57b3071b503867a4396e65f0dafc5b76915e&prid=web&clid=SAPDAM