Hydrogeenchloride ∼0.5 M methanol
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H31570.AE H31570.AP
H31570.AEEA 31.7 EUR
H31570.AE H31570.AP
Hydrogeenchloride ∼0.5 M methanol
Hydrogeenchloride
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 12°(54°F) MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichtheid: 0.8
Vlampunt: 12 °C (54 °F)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1992
ADR: 3 II