4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22138.09 B22138.18 B22138.30
B22138.09EA 26.5 EUR
B22138.09 B22138.18 B22138.30
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 874-86-2 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Melting Point: 77-80° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00019761
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151.60 g/mol
Smeltpunt: 77…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019761
CAS nummer: 874-86-2
EINECS: 212-869-5
ADR: 8 III