2-Chloro-6-methylbenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 6575-09-3
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 143°/38mm
Beilstein Reference: 2246414
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001782
Formule:
C₈H₆ClN Kookpunt: 143 °C (38 mmHg) Smeltpunt: 79…83 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001782 CAS nummer: 6575-09-3 EINECS: 229-499-5 ADR: 6.1,III |