3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Isoxazole-3-carboxylic Acid
H58438.03
H58438.06
H58438.03EA
145
EUR
H58438.03
H58438.06
3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3209-71-0
Molecular Formula: C4H3NO3
Formula Weight: 113.07
Beilstein Reference: 110919
MDL No.: MFCD06738796
Formule:
C₄H₃NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06738796 CAS nummer: 3209-71-0 |