5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-(o-Tolyl)tetrazole
L19262.03
L19262.MD
L19262.03EA
83
EUR
L19262.03
L19262.MD
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99%
CAS No.: 51449-86-6
Molecular Formula: C8H8N4
Formula Weight: 160.18
Melting Point: 151-154°
Beilstein Reference: 136151
Formule:
C₈H₈N₄ MW: 160.18 g/mol Smeltpunt: 151…154 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03093095 CAS nummer: 51449-86-6 |